Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Codice prodotto. 12050013
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12050013 50 ml 1 ml pezzi 2
10253530 10 ml 0.2 ml pezzi 2
12074598 100 ml 1 ml pezzi 2
12094598 2000 ml 20 ml Pezzo
12034618 250 ml 2 ml pezzi 2
10213580 25 ml 0.5 ml pezzi 2
10190960 500 ml 5 ml pezzi 2
11973909 1000 ml 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12050013 Fornitore Azlon N. del fornitore CTA0050P
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in PMP Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ PMP Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
  • Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
  • Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±1 ml
Certificazione/Conformità DIN 12681, ISO 6706
Classe Class A
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Include Certificato di conformità
Quantità 2PK
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Tubo non graduato