Learn More
Azlon™ Single Piece Safety Shield
For protection in potentially hazardous situations
Marca:  Azlon SGT102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.90000kg
Codice prodotto. 10013734
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Incredibly strong and lightweight
  • Manufactured from single piece of 4mm thick sheet of transparent polycarbonate
  • Supplied with two pairs of plastic coated metal feet
  • Feet may be clamped or bolted onto bench to give stability
Specifica
Specifica
Two pairs of plastic coated metal feet
178 mm
Polycarbonate
230 mm (Center Panel), 178 mm (Outside Panel)
Shield
1
608 mm