Learn More
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Descrizione
- Much lighter than glass
- Will withstand up to 80°C
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Polyethylene |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo | Pneumatic Trough |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |