Learn More
Azlon™ Cilindro in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 10155234
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10155234 100 ml 1 ml pezzi 5
10195184 1000 ml 10 ml Pezzo
11373574 10 ml 0.2 ml pezzi 10
11313584 2000 ml 20 mL Pezzo
11920985 - 2 ml Pezzo
11383574 25 ml 0.5 mL pezzi 10
11930985 500 ml 5 ml Pezzo
10667045 50 ml 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10155234 Fornitore Azlon™ N. del fornitore CP0100P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.79€
    25.29€ / pezzi 5
    Risparmia 6.50€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazione stampata sono una soluzione robusta e affidabile per misurare il volume dei liquidi in un laboratorio.
Manufactured from high clarity polypropylene for good chemical and temperature resistance. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Molded Graduations are a sturdy and reliable choice for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Hexagonal base enhances stability
  • Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
  • Raised molded graduations provide permanent markings for measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±1 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Quantità Conf. da 5
Graduazioni 1 ml
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Product Type Tubo non graduato