Learn More
Azlon™ Cilindro in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 10195184
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10195184 1000 ml 10 ml Pezzo
10155234 100 ml 1 ml pezzi 5
11373574 10 ml 0.2 ml pezzi 10
11313584 2000 ml 20 mL Pezzo
11920985 - 2 ml Pezzo
11383574 25 ml 0.5 mL pezzi 10
11930985 500 ml 5 ml Pezzo
10667045 50 ml 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10195184 Fornitore Azlon™ N. del fornitore CP1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.26€
    14.54€ / pezzi 1
    Risparmia 3.72€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazione stampata sono una soluzione robusta e affidabile per misurare il volume dei liquidi in un laboratorio.
Manufactured from high clarity polypropylene for good chemical and temperature resistance. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Molded Graduations are a sturdy and reliable choice for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Hexagonal base enhances stability
  • Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
  • Raised molded graduations provide permanent markings for measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±10 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Quantità Conf. da 1
Graduazioni 10 ml
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 17,32in.
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Product Type Tubo non graduato