Learn More
Azlon™ Tubi in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate
Codice prodotto. 11303594
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11303594 100 ml 1 ml pezzi 5
11333594 1000 ml 10 ml Pezzo
11373584 10 ml 0.2 ml pezzi 10
11343594 2000 ml 20 mL Pezzo
11940985 250 ml 2 ml Pezzo
11383584 25 ml 0.5 mL pezzi 10
11950985 500 ml 5 ml Pezzo
11393584 50 ml 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11303594 Fornitore Azlon™ N. del fornitore CPB0100P
DWK Life Sciences Everyday Essentials
Usa il codice promozionale 27957
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Graduazioni estremamente nitide stampate in blu per una migliore visibilità. I tubi in polipropilene Azlon™ con scala graduata stampata rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
  • La base esagonale migliora la stabilità
  • La funzione anti-ventosa impedisce al tubo di aderire alle superfici bagnate e riduce al minimo le fuoriuscite
  • Il polipropilene ultra trasparente offre una maggiore visibilità e resistenza chimica
  • Classe B
  • Conforme a ISO 6706
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±1 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Quantità Conf. da 5
Graduazioni 1 ml
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Product Type Tubo non graduato