Learn More
Caraffe con manico in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 11313694
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduazioni:
10mL
50mL
100mL
20 ml
500mL
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
11313694 100 ml 10mL pezzi 5
11303694 50 ml 10mL pezzi 5
11323694 250 ml 50mL Pezzo
11333694 500 ml 100mL Pezzo
11343694 1000 ml 20 ml Pezzo
11353694 2000 ml 500 ml Pezzo
11363694 3000 ml 500mL Pezzo
11373694 5000 ml 500mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11313694 Fornitore Azlon N. del fornitore JPM0100P
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza. Le caraffe con manici in polipropilene con scala graduata stampata Azlon™ sono coniche con manico ergonomico per garantire comfort e controllo. Adatte per applicazioni alimentari in conformità alle normative UE e USA. Le graduazioni stampate permanenti permettono una facile valutazione del volume. Autoclavabili a 121 °C.
Manufactured in high clarity polypropylene. Azlon™ Polypropylene Graduated Moulded Jugs with Handles are tapered with ergonomically designed handle for comfort and control. Suitable for food applications in accordance with EU and US regulations. Permanent moulded graduations provide easy volume assessment. Autoclavable to 121° C.
  • Tapered jugs in high clarity polypropylene
  • Permanent molded graduations
  • Autoclavable at 121° C
  • Ergonomically designed handle with thumb grip for easy carrying
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) –20 to 135°C
Graduazioni 10mL
Certificazione/Conformità UE; USA
Closure Included No
Graduated
Bocca Larga
Forma Rastremato
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Product Type Molded Jug
Altezza (sistema imperiale) 2.83 in.
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Erogazione attraverso la chiusura No