Learn More
Azlon™ Polypropylene Instrument Tray
Descrizione
- Rigid and robust
- All sizes have 22mm deep vertical sides
- Can be autoclaved at 121°C
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 610 x 350 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Forma rettangolare |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.7 in. |
| Autoclavabile | Autoclavable |