Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 11333724
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11333724
Marca: Azlon SWL024
Solo null disponibili
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Per raccogliere in modo sicuro reagenti chimici o prodotti alimentari. Il misurino in polipropilene Azlon™ viene fornito con parte superiore e inferiore piatta.
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
  • Made from food safe polypropylene
  • Top is flat for levelling off powders
  • Base is flat enabling scoops to stand horizontally
  • The capacity is clearly molded on each size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Misurino
Materiale Polipropilene
Include Maniglia
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 198 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado