Learn More
Azlon™ Polypropylene Powder Funnels
Beskrivelse
Constructed of durable, lightweight Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Powder Funnel features a parallel stem that minimises 'bridging' of powder to improve flow. The two largest sizes have vertical-sided tops to prevent spillage.
- Lightweight polypropylene powder funnel
- Unbreakable in normal use
- Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
- The two largest sizes have vertical-sided tops
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric)Top | 290mm |
| Diameter (Metric) Stem | 35mm |
| Material | Polypropylene |
| Height (Metric) | 208 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Conical |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?