Learn More
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 10718205
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10718205 2000 ml Pezzo
12623142 50 ml pezzi 5
11980985 100 ml pezzi 5
10667825 250 ml Pezzo
10074084 500 ml Pezzo
11363434 1000 ml Pezzo
11990985 3000 ml Pezzo
10617065 5000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10718205 Fornitore Azlon N. del fornitore JPB2000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.51€
    10.95€ / pezzi 1
    Risparmia 43.56€
    79% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. Le caraffe stampate in polipropilene Azlon™ Azlon™ offrono una soluzione affidabile per misurare ed erogare liquidi in laboratorio.
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Azlon™ Polypropylene Printed Jugs provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids in a laboratory.
  • Tapers: to form a large pouring spout
  • Constructed: from high clarity polypropylene for strength and visibility
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Autoclavable: to 121°C
  • Ergonomically designed: handle with thumb grip for easy carrying and pouring
  • Suitable: for food contact applications per EU and US regulations
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 151 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 151 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori per la manipolazione di sostanze chimiche
Altezza (sistema metrico) 187 mm
Quantità Conf. da 1
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Caraffa conica
Autoclavabile Sì
Graduated Sì
Scale Blue Printed Scale