Learn More
Bottiglie tonde con collo largo in polipropilene Azlon™
Descrizione
Use these durable round bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Round Wide Neck Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance. Easy to clean. Smooth inner contour for efficient pouring.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4,22 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 10/conf. |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |