Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi a collo largo graduati in polipropilene semitrasparente Azlon™
Descrizione
- Flaconi in polipropilene ad alta trasparenza con buona resistenza chimica
- Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
- Le graduazioni stampate chiare e nitide indicano i millilitri e le once liquide
- Stampato con ampio pannello bianco scrivibile per una facile etichettatura
- Interno liscio per travasi efficienti e semplicità di pulizia
- Ideale per liquidi e solidi, perfetto per il campionamento microbiologico
- Autoclavabili a 121 °C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 22 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per liquidi e solidi, perfetto per il campionamento microbiologico |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 10/conf. |
| Colore chiusura | Semitrasparente |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Sì |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |