Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 10175184
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Quantità:
10/conf.
110/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/conf.
60/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 110
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 330
pezzi 350
pezzi 5
pezzi 55
pezzi 60
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
10175184 30 ml 10/conf. pezzi 10
10136494 60 ml 10/conf. pezzi 10
15347017 125 mL 350/Pk. pezzi 350
15367017 150 mL 330/Pk. pezzi 330
15377017 250 mL 200/Pk. pezzi 200
10287764 250 mL 10/conf. pezzi 10
15387017 500 mL 110/Pk. pezzi 100
16439013 500 mL 110/Pk. pezzi 110
10635325 500 mL 10/conf. pezzi 10
15397017 1000 mL 60/Pk. pezzi 55
16449013 1000 mL 60/Pk. pezzi 60
10034604 1000 mL 5/conf. pezzi 5
15307027 2000 mL 30/Pk. pezzi 30
10799145 2000 mL 5/conf. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10175184 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BWP0030PN
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
  • High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Leak-proof, liner-less design
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
  • Heavy duty and very durable in use
  • Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
Materiale Polipropilene
ID collo (sistema metrico) 22mm
Quantità 10/conf.
Trasparenza High clarity
Materiale rivestimento interno Unlined
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite