Learn More
Pompa per vuoto a getto d'acqua Azlon™ in polipropilene
Product Code. 11986858
Change view
Click to view available options
Portata:
400 l/ora
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Portata Unit Size
11986858 400 l/ora Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11986858 Supplier Azlon Supplier No. PWD003
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Indicato per la maggior parte delle pressioni dell'acqua utilizzate nei laboratori
Suitable for most laboratory water pressures
  • Indicato per la maggior parte delle pressioni dell'acqua utilizzate nei laboratori
  • La valvola di non ritorno integrata è garanzia di maggiore sicurezza
  • Connessione per vuoto staccabile, accetta tubi con apertura da 6 mm a 9 mm
  • Nipplo per tubazione di ingresso acqua e connettori per rubinetto filettati R 3/4 in., con adattatore di riduzione R 1/2 in. in dotazione
  • Il nipplo per tubazione di ingresso acqua accetta tubi con foro da 10 mm a 12 mm
  • Consumo di acqua bassissimo: 190 l/h con una pressione dell'acqua di 3.5 bar
  • La pressione di 16 mbar (con acqua a 12 °C) si ottiene con una pressione da 3 a 6 bar
  • Elevata capacità di aspirazione con una portata di circa 400 l/h di aria (a 1 atm e con pressione dell'acqua di 3.5 bar a 12 °C)
Specifications
Include Nipplo per tubazione di ingresso acqua e connettori per rubinetto filettati R 3/4 in., con adattatore di riduzione R 1/2 in.
Materiale Polipropilene
Portata 400 l/ora
Overall Height (Metric) 8.5 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 10.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 8.9 cm
Tipo di pompa Pompa per vuoto a getto d'acqua
Applicazioni Indicato per la maggior parte delle pressioni idriche dei laboratori
Maximum Pressure 6 bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rubinetti filettati e un connettore per tubi