Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
Codice prodotto. 12594997
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantità:
24/PK
24/conf.
36/conf.
48/PK
72/PK
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
12594997 250 ml 36/conf. pezzi 36
12046902 30 ml 72/PK pezzi 72
12830347 60 ml 48/PK pezzi 48
12571496 125 mL 36/conf. pezzi 36
12501486 500 ml 24/conf. pezzi 24
12545007 950 ml 24/PK pezzi 24
12511486 1200 ml 24/PK pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12594997 Fornitore Azlon N. del fornitore JWP0250P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    121.96€ / pezzi 36
    Risparmia 32.04€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
In polipropilene. I contenitori con imboccatura larga e tappi a vite Azlon™ sono autoclavabili con tappi a vite senza liner. Per la conservazione di campioni, polveri, mangimi animali e molto altro.
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
  • Autoclavable wide mouth containers with unlined screw caps
  • Good chemical resistance
  • Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali
Include Tappo a vite non rivestito
Materiale Polipropilene
Quantità 36/conf.
Temperature Range (Metric) Da – 20 a 135 °C
Peso (sistema metrico) 2.05 kg
Chiarezza Translucent
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Rivestimento interno chiusura Unlined
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite non rivestito
Autoclavabile Sì
Forma Rotondo
Product Type Storage Container