Learn More
Azlon™ Polypropylene Erlenmeyer Conical Flask
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
18.90€ - 45.70€
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | 1 |
Forma | Conical |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11962078
|
Azlon
FDE550 |
1000 mL | 200 mL | 45/40 |
45.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11936289
|
Azlon
FDE544 |
100 mL | 20 mL | 34/35 |
21.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11952078
|
Azlon
FDE548 |
500 mL | 100 mL | 45/40 |
30.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11926289
|
Azlon
FDE542 |
50 mL | 10 mL | 34/35 |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11946289
|
Azlon
FDE546 |
250 mL | 50 mL | 45/40 |
24.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
- With chemical resistance
- Wide neck with PP screw cap
- Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Polypropylene | |
1 | |
Autoclavable |
Polypropylene | |
Conical | |
Screw Cap |