Learn More
Azlon™ Taniche per applicazioni gravose in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. p-8001856
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11373494 5 l Pezzo
11383494 10 L Pezzo
11393494 20 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11373494 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BNP05B
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PP robusto e resistente alle sostanze chimiche. La robusta damigiana Azlon™ in PP dispone di una maniglia stampata per un trasporto sicuro. La forma piatta agevola la disposizione su scaffali, banchi da lavoro o il trasporto. Le graduazioni stampate consentono una facile stima del volume. I tappi autoclavabili a 121° C. sulle taniche da 10L e 20L hanno guide forate modellate per facilitare l'installazione di linee di alimentazione.
  • Good general chemical resistance
  • Squat form for easy location on shelves, bench top, or while in transit
  • Moulded handle for safe and secure carrying
  • Moulded graduations for quick, easy volume assessment
  • Autoclavable at 121° C
  • Caps on 10L and 20L carboys have moulded drill guides to aid installation of feed lines
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensione chiusura 45 mm
Graduazioni Sì
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Include Maniglia e tappo
Materiale Polipropilene
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Quantità 1/conf.