Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 10490655
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Quantità:
10/PK
10/conf.
5/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10490655 500 ml 10/conf. pezzi 10
10044514 30 ml 10/conf. pezzi 10
10004564 60 ml 10/conf. pezzi 10
12551446 100 mL 10/PK pezzi 10
10278304 125 mL 10/conf. pezzi 10
10472395 150 ml 10/conf. pezzi 10
10175564 250 ml 10/conf. pezzi 10
10207774 1000 ml 5/conf. pezzi 5
10419704 2000 ml 5/conf. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10490655 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BNP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.97€
    19.90€ / pezzi 10
    Risparmia 5.07€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Heavy duty and very durable in use
  • Autoclavable at 121°C
  • Batch certificate available to download online
  • Good general chemical resistance
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale Polipropilene
Quantità 10/conf.
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Semitrasparente
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 167 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.57 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità ISO 7056
Monouso Reusable
Product Type Narrow Mouth Bottle