Learn More
Azlon™ PTFE Beakers
Codice prodotto. 12005552
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12005552
Marca: Azlon BWN008
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comprised of USP class VI grade PTFE, Azlon™ PTFE beakers are resistant to most chemicals and are even suitable for food contact applications.
  • Opaque PTFE beakers
  • Rigid and non-porous with a smooth surface
  • Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
  • Are efficient substitutes for platinum
  • Can withstand temperatures up to 260°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Opaque
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 24 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories for Handling Chemicals
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Quantità 1/Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher