Learn More
Azlon™ Rubber Cones
Codice prodotto. 12423591
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adapters 3690: series
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12423591 Adapters 3690: series 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12423591 Fornitore Azlon N. del fornitore CON0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.44€
    49.23€ / 1 sets
    Risparmia 12.21€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
For mounting Gooch crucibles onto Adapters 3690: series
  • Manufactured from natural rubber
  • Set of six sizes; 15, 22, 28, 36, 42 and 52mm I.D. at top
  • May also be used for mounting filter funnels into Buchner flasks
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adapters 3690: series
Quantità 1/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 7 mm ID at lower end, 15 mm ID at top end
Materiale Natural Rubber
Tipo Rubber Cones