Learn More
Azlon™ Screw caps for Wide Mouth Vented Wash Bottles
Caps for wide neck wash bottles with dip-tube and patented DripLok™ vapor venting valve that prevents solvent drips.
Marca:  Azlon WBCAPVW
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01600kg
Codice prodotto. 15337057
  • 16.35€ / pezzi 5
Spedizione stimata
08-03-2019
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in six colors
  • One-piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Specifica
Polypropylene
White
5/Pk.
Videos
Documentazione
Documentazione tecnica