Learn More
Azlon™ Spouted HDPE Bucket
Codice prodotto. 12064588
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12064588 White Pezzo
12025562 Black Pezzo
12055562 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12064588 Fornitore Azlon N. del fornitore BWX114
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spouted HDPE buckets for easy pouring and with moulded graduations
    • Handle grip for easy lifting and carrying
    • Choice of white or black
    • Moulded graduation
Specifica
Product Type Spouted Bucket
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Quantità 1 Ea.