Learn More
Cilindro con profilo basso Azlon™, polipropilene
Codice prodotto. 11353434
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11353434 1000 ml 20 mL Pezzo
11309633 100 ml 2 ml pezzi 5
11379633 250 ml 5 ml Pezzo
11309643 500 ml 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11353434 Fornitore Azlon N. del fornitore CPS1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.11€
    13.58€ / pezzi 1
    Risparmia 3.53€
    20% Sconto
In stock
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. Il design a basso profilo dei cilindri Azlon™ in polipropilene consente una maggiore stabilità sul banco e facilità di movimentazione. Ideale per l'uso in aree di laboratorio con spazio limitato.
Design Features:
  • Squat design ensures stability
  • Unique self-draining base eliminates water collection during washing in an automatic laboratory washing machine resulting in the elimination of spill and contamination
  • Molded graduations with blue over-print provide durability and visibility for measurement
  • Anti-suction base minimizes spillage when lifting cylinder from wet surface
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Classe Classe B
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 80 mm
Quantità Conf. da 1
Graduazioni 20 mL
Scale Color Blu
Base Type Circolare
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Product Type Ungraduated Measuring Cylinder