Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Stopper for Iodine Flask
Codice prodotto. 15547980
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo unitSize
15547980 29/32 pezzi 10
11353714 24/29 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15547980 Fornitore Quickfit N. del fornitore SIB29
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Iodine Stopper Flask
  • Stopper has extended handle which projects well above liquid sea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Iodine Flask
Product Type Stopper
Dimensioni filo 29/32