Learn More
Azlon™ Rubinetto d'arresto Azlon™ per aspiratore HDPE
Codice prodotto. 11333464
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Aspiratori
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11333464 Aspiratori Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11333464 Fornitore Azlon™ N. del fornitore SCBNP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.57€
    20.49€ / pezzi 1
    Risparmia 4.08€
    16% Sconto
In stock
Replaces leaking or worn out stopcocks. Azlon™ Spare Stopcock for HDPE Aspirators create an excellent seal and are leakproof when installed properly.
  • For use with Heavy Duty Polypropylene (HDPE) Aspirators
  • Opens and closes in a quarter turn
  • Leakproof
Specifica
Tipo Rubinetto d'arresto di ricambio
Materiale HDPE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aspiratori