Learn More
Azlon™ Becher dritti Azlon™
Codice prodotto. p-8002918
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10237974 10 ml pezzi 10
10064274 25 ml pezzi 10
10799375 50 ml pezzi 10
10452205 100 ml pezzi 10
10156444 250 ml pezzi 10
10330045 400 ml pezzi 10
10074184 500 ml pezzi 10
10176304 600 ml pezzi 5
10349324 1000 ml pezzi 5
10329564 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10237974 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BDA208P
In polipropilene per elevata resistenza meccanica e chimica. I becher dritti Azlon™ rappresentano una soluzione eccellente per la misurazione e l'erogazione in laboratorio e sono disponibili in formati adatti a diverse esigenze.
  • Autoclavabili a 121 °C
  • Ideali per l'uso generico in laboratorio - forma stabile e diritta
  • Bassi, con bordo, beccuccio largo
  • Graduazioni chiaramente stampate con inchiostro indelebile resistente ai solventi
  • Conforme a ISO 7056
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 32 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 32 mm
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per uso generico in laboratorio
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Incrementi 1 mL
Quantità Conf. da 10
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile Sì
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 7056, FDA
Scale Blue Metric Scale
Stile Griffin, Low Form