Learn More
Contenitori conici con coperchio a pressione Azlon™
Codice prodotto. 12006902
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 mL
5000 ml
Include:
Coperchi in LDPE
Coperchi in LDPE a tenuta perfetta
Snap-On Lid
Tight Fitting LDPE Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
12006902 1000 ml Coperchi in LDPE a tenuta perfetta pezzi 100
12076892 125 mL Snap-On Lid pezzi 250
12086892 250 mL Tight Fitting LDPE Lid pezzi 250
12096892 400 ml Tight Fitting LDPE Lid pezzi 100
12016902 2000 ml Coperchi in LDPE pezzi 50
12585087 2500 mL Tight Fitting LDPE Lid pezzi 25
12036902 5000 ml Coperchi in LDPE a tenuta perfetta pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12006902 Fornitore Azlon N. del fornitore JWH1000P
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PP resistente alle sostanze chimiche e autoclavabili fino a 121°C. I contenitori conici Azlon™ con coperchio a pressione sono dotati di maniglia sagomata per un trasporto sicuro. La forma piatta agevola la disposizione su scaffali, banchi da lavoro o il trasporto. Le graduazioni stampate consentono una facile stima del volume.
  • Useful lightweight tapered containers with tight-fitting LDPE lids
  • Good chemical resistance
  • Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and more
  • Suitable for food contact applications in accordance with USA regulations 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali
Include Coperchi in LDPE a tenuta perfetta
Materiale Polipropilene
Quantità 100/PK
Temperature Range (Metric) Da – 20 a 135 °C
Peso (sistema metrico) 5.32 kg
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Storage Container
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 90 mm
Tipo di chiusura Coperchio a scatto