Learn More
Azlon™ Thistle Shaped Funnel with Detachable Long Stem
Descrizione
- Thistle shaped funnel with detachable long stem
- Stem dimensions: 6mm O. D. x 4mm I. D. x 25mm long
- Stem can be cut to size
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 34mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 6mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 25 mm |
| Product Type | Thistle funnel |