Learn More
Azlon™ LDPE Tracker Clinical Wash Bottles
Codice prodotto. 12861464
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Tipo di chiusura:
Non-venting Cap
Vapor-venting
Colore chiusura:
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Colore chiusura Dimensione della confezione
12861464 250 mL Vapor-venting Rosso pezzi 5
12851464 250 mL Non-venting Cap Verde pezzi 5
12871464 500 mL Non-venting Cap Rosso pezzi 5
10092794 500 mL Vapor-venting Rosso pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12861464 Fornitore Azlon N. del fornitore WTR250VT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.79€
    30.08€ / pezzi 5
    Risparmia 7.71€
    20% Sconto
In stock
Designed with complete labelling facility to ensure full traceability
  • Meets industry standards including those required by the Clinical Pathology Accreditation body
  • Ideal for use in clinical and general hospital market
  • Unique write-on, wipe-off panel
  • DripLok™ vapour venting cap version available - for ultimate safety with volatile solvents
  • Supplied with set of COSHH labels
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) For clinical and general hospital market
Materiale LDPE
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Vapor-venting
Autoclavabile Non autoclavabile