Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels
Codice prodotto. 15631974
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Quantità:
1 Ea.
1 ciascuno
4/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità unitSize
15631974 100 m x 100 mm 1 Ea. pezzi 4
15604977 100 m x 300 mm 4/Cs. Pezzo
15641974 100 m x 150 mm 1 ciascuno pezzi 4
15651974 100 m x 200 mm 1 ciascuno pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15631974 Fornitore Synergy Healthcare™ N. del fornitore MRF1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    242.82€ / pezzi 4
    Risparmia 41.18€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
  • Protects its contents from deterioration, damage and contamination
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN868-5 and ISO11607-1
Colore Blue
Materiale Polyester, Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Metodo di sterilizzazione Steam and EO
Dimensioni (L x P) 100 m x 100 mm
Product Type Sterilization Reel
Lunghezza (sistema metrico) 200 m