Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches
Codice prodotto. 15661974
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200mm
350 x 130mm
390 x 300mm
N. per custodia:
400
800
1200
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2000
pezzi 400
pezzi 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) N. per custodia Dimensione della confezione
15661974 250 x 130mm 1200 pezzi 1200
15671974 350 x 130mm 2000 pezzi 2000
15681974 330 x 200mm 800 pezzi 800
15691974 390 x 300mm 400 pezzi 400
15601984 200 x 90mm 1200 pezzi 1200
15611984 230 x 90mm 1200 pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15661974 Fornitore Synergy Healthcare™ N. del fornitore MBA1085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    265.80€ / pezzi 1200
    Risparmia 42.20€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches are suited to the sterilization of surgical instruents, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Content And Storage Cool dry place
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1200
Metodo di sterilizzazione Steam and EtO
Forza di trazione 6.30 kN/m
Dimensioni (L x P) 250 x 130mm
Product Type Sterilization Pouch
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Spessore (sistema metrico) 135 μm