Learn More
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30348384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348384 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA93101310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
CAS 10252-29-6
Formula molecolare C14H8Cl2N2O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl
IUPAC Name 4-[(E)-(4-carbonochloridoylphenyl)diazenyl]benzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 307.13
Peso formulazione 305.9963