Learn More
Azobenzene, 98%
Codice prodotto. 10464125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464125 250 g Bottiglia in vetro 250g
10167510 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464125 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401542500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-33-3
Formula molecolare C12H10N2
Molecular Weight (g/mol) 182.23
Numero MDL MFCD00003022
InChI Key DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC Name diphenyldiazene
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Azobenzene
Punto di fusione 66.0°C to 69.0°C
Colore Orange
Densità 100g/mL
Punti di ebollizione 293.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5N=NC6H5
Quantità 250 g
Beilstein 16, 8
Indice di Merck 15, 909
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glacial acetic acid,, acetone and benzene
Peso formulazione 182.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder