Learn More
Azobenzene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448738
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448738 10 g 10g
16412379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448738 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2127
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Specifica
Materiale o nome chimico Azobenzene
CAS 103-33-3
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10N2
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM)
SMILES C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only