Learn More
Azomethine H monosodium salt monohydrate, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 457090250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 304655-82-1 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 15317667
  • 125.90€ / 25g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 07-11-2018
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
304655-82-1
464.415
131877441
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
C17H15NNaO9S2
CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
4-hydroxy-5-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium;hydrate
Specifica
Azomethine H monosodium salt monohydrate
C17H15NNaO9S2
CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
4-hydroxy-5-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium;hydrate
131877441
95%
25g
304655-82-1
Authentic
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
464.415
463.41
6% max.
Videos