Learn More
Azomycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499895
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499895 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Azomycin
Forma fisica Solid
CAS 527-73-1
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H3N3O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo 2-Nitroimidazole
Informazioni di solubilità DMSO : 160 mg/mL (1415.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])C1=NC=CN1
Molecular Weight (g/mol) 113.07
Peso formulazione 113.07
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only