Learn More
Azomycin, TRC
Codice prodotto. 30133395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133395 500 mg 500mg
30011257 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA965100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-73-1
Formula molecolare C3 H3 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 113.07
Sinonimo 2-Nitroimidazole
IUPAC Name 2-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico Azomycin
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Peso formulazione 113.0225