Learn More
Azoxybenzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11430481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430481 10 g 10g
11440481 50 g 50g
11450481 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430481 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20021.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-48-7
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.225
Numero MDL MFCD00019925
InChI Key GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
PubChem CID 10316
ChEBI CHEBI:51865
IUPAC Name oxido-phenyl-phenyliminoazanium
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Azoxybenzene
Punto di fusione 33°C to 36°C
Densità 1.16
Punti di ebollizione 130°C (0.9 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 743984
Indice di Merck 14,923
Peso formulazione 198.23
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azoxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene