Learn More
Azoxystrobin, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azoxystrobin |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 131860-33-8 |
| Colore | Dark Orange to Brown |
| pH | 6.4 |
| Punto di fusione | 117°C to 119°C |
| Punti di ebollizione | 360°C |
| Sinonimo | Methyl (E)-2-((6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl)oxy)-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molecular Weight (g/mol) | 403.4 |
| Vedi altri risultati |