missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azoxystrobin metabolite R402173, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| CAS | 951009-69-1 |
| Nomi componenti o analita | Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C18 H11 N3 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | R402173, 2-[[6-(2-Cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]benzoic acid, Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H11N3O4/c19-10-12-5-1-3-7-14(12)24-16-9-17(21-11-20-16)25-15-8-4-2-6-13(15)18(22)23/h1-9,11H,(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| IUPAC Name | 2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxybenzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?