Learn More
Azpack™ Fascetta in nylon non riapribile Azpack™
Codice prodotto. 12366377
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Brown
Orange
Red
Silver
Trasparente
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12366377 Orange pezzi 100
11328093 Trasparente pezzi 100
12386377 Viola pezzi 100
12396377 Brown pezzi 100
12326377 Red pezzi 100
12346377 Yellow pezzi 100
12356377 - pezzi 100
12376377 Silver pezzi 100
12336377 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12366377 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 12366377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    17.35€ / pezzi 100
    Risparmia 1.65€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 200 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Tipo Cable Tie
Materiale Nylon
Colore Orange
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 4.8 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 4.8 mm
Forza di tensione (sistema imperiale) 22 kg
Quantità 100/Pk.
Certificazione/Conformità UL94 Class V2