Learn More
Azpack™ Lana di quarzo Azpack
Codice prodotto. 12373866
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
10g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
12373866 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Adding fire retardant materials will not stop fibres from fusing together if heated past 1400°C
Codice prodotto. 12373866 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 12373866
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Adding fire retardant materials will not stop fibres from fusing together if heated past 1400°C
Filter acids and hot gases or use as a stopper for combustion tubes. Azpack™ Quartz Wool can be exposed to temperatures up to 1050°C.
  • A mass of fibres, average diameter 6μm.
  • Used for filtering acids and hot gases or as a plug for combustion tubes.
Specifica
Quantità 1Each
Product Type Wool Filter
Da utilizzare con (applicazione) Filtering acids, hot gases
Materiale Quartz fiber
Peso (sistema metrico) 10g
Punto di fusione 400°C
Diametro (sistema metrico) esterno 6μm per fiber