Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aztreonam
Codice prodotto. 15585146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15585146 1 g 1g
15595146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15585146 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455410010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78110-38-0
Formula molecolare C13H17N5O8S2
Molecular Weight (g/mol) 435.426
InChI Key WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC Name 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Aztreonam
Tipo Aztreonam
Punto di fusione 227.0°C
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 5% max.
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Peso formulazione 435.43
Percent Purity ≥90% (HPLC)