Learn More
Aztreonam Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30343358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343358 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343358 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA9652155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Formula molecolare C15 H21 N5 O8 S2
Quantità 5 mg
Sinonimo Aztreonam Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
IUPAC Name (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1-ethoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxyiminoacetyl]amino]-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 463.486
Peso formulazione 463.083