Learn More
Aztreonam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498116 100 mg 100mg
16452036 500 mg 500mg
16431386 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0129
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Specifica
Materiale o nome chimico Aztreonam
Forma fisica Solid
CAS 78110-38-0
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17N5O8S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SQ-26,776
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (114.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O/N=C(C1=CSC(N)=N1)\C(N[C@H]2[C@H](C)N(S(=O)(O)=O)C2=O)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 435.43
Peso formulazione 435.43
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Research purposes only