Learn More
Aztreonam MP Biomedicals
Codice prodotto. 11493271 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493271 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493271 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 500mg
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Aztreonam
CAS 78110-38-0
Formula molecolare C13H17N5O8S2
Quantità 500 mg
Sinonimo trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
InChI Key WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
IUPAC Name 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 435.426
PubChem CID 56842327
Peso formulazione 435.4