missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aztreonam, TRC

Codice prodotto. 17974485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974485 500 mg 500mg
30134846 1 g 1g
17924625 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17974485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA965200500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 78110-38-0
Formula molecolare C13 H17 N5 O8 S2
Molecular Weight (g/mol) 435.43
Sinonimo 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, [2S-[2α,3β(Z)]]-, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, Antibiotic Squibb 26,776, Azonam, Azthreonam, Aztreon, Aztreonam, Nebactam, Primbactam, SQ 26776, Squibb 26776
IUPAC Name 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
SMILES C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)N1S(=O)(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Aztreonam
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Peso formulazione 435.0519
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.