Learn More
Azulene, 99%
Codice prodotto. 10755551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10755551 100 mg 100mg
10447860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105181000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 275-51-4
Formula molecolare C10H8
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00003810
InChI Key CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC Name azulene
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Azulene
Nota nome 99%
Punto di fusione 99.0°C to 101.0°C
Colore Blue
Punti di ebollizione 242.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 05, II, 432
Indice di Merck 15, 919
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder