Learn More
Azulene, TRC
Codice prodotto. 30342540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA965250100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Azulene
CAS 275-51-4
Formula molecolare C10 H8
Quantità 100 mg
Sinonimo Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248
InChI Formula InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
SMILES c1ccc2cccc2cc1
IUPAC Name azulene
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.0626